Få mere at vide
[6-Hydroxy-2-(4-hydroxyphenyl)-1-benzothiophen-3-yl][4-[2-(piperidin-1-yl)ethoxy]phenyl]methanone N-oxide (Raloxifene N-Oxide), Mikromol™
Artikelnummer. 18061430
Skift visning
Mængde:
50 mg
Artikelnummer. Mængde
18061430 50 mg
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 18061430 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM0738.01
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
[6-Hydroxy-2-(4-hydroxyphenyl)-1-benzothiophen-3-yl][4-[2-(piperidin-1-yl)ethoxy]phenyl]methanone N-oxide (Raloxifene N-Oxide)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale (6-Hydroxy-2-(4-hydroxyphenyl)-1-benzothiophen-3-yl)[4-[2-(piperidin-1-yl)ethoxy]phenyl]methanone N-Oxide (Raloxifene N-Oxide)
CAS 195454-31-0
Analyt- eller komponentnavne (6-Hydroxy-2-(4-hydroxyphenyl)-1-benzothiophen-3-yl)[4-[2-(piperidin-1-yl)ethoxy]phenyl]methanone N-Oxide (Raloxifene N-Oxide)
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C28 H27 N O5 S
Certificeringer/compliance ISO 17025
Synonym Raloxifene Hydrochloride Imp. C (EP), Raloxifene Imp. C (EP), Raloxifene USP Related Compound C, Raloxifene USP RC C, [6-Hydroxy-2-(4-hydroxyphenyl)-1-benzothiophen-3-yl][4-[2-(piperidin-1-yl)ethoxy]phenyl]methanone N-Oxide, Raloxifene N-Oxide, Raloxifene Related Compound C, Raloxifene Hydrochloride Impurity C, Raloxifene Impurity C
InChI formel InChI=1S/C28H27NO5S/c30-21-8-4-20(5-9-21)28-26(24-13-10-22(31)18-25(24)35-28)27(32)19-6-11-23(12-7-19)34-17-16-29(33)14-2-1-3-15-29/h4-13,18,30-31H,1-3,14-17H2
SMIL Oc1ccc(cc1)c2sc3cc(O)ccc3c2C(=O)c4ccc(OCC[N+]5([O-])CCCCC5)cc4
IUPAC navn [6-hydroxy-2-(4-hydroxyphenyl)-1-benzothiophen-3-yl]-[4-[2-(1-oxidopiperidin-1-ium-1-yl)ethoxy]phenyl]methanone
Molekylvægt (g/mol) 489.58
Mængde 50 mg
Formel vægt 489.161 g/mol