Få mere at vide
6-hydroxy-2,4-dimethylpyrimidin, 99%
Beskrivelse
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 6-Hydroxy-2,4-dimethylpyrimidine |
| Smeltepunkt | 198 °C til 200 °C |
| Mængde | 25 g |
| Beilstein | 114324 |
| Formel vægt | 124.14 |
| Procent renhed | 99% |