Få mere at vide
6-Hydroxy-2,4-dimethylpyrimidin, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11484383
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11484383 5 g 5g
11494383 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11484383 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A10960.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 6622-92-0 | C6H8N2O | 124.143 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 6622-92-0
Molekylær formel C6H8N2O
Molekylvægt (g/mol) 124.143
MDL nummer MFCD00006105
InChI nøgle UQFHLJKWYIJISA-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,4-dimethyl-6-hydroxypyrimidine, 2,6-dimethylpyrimidin-4-ol, 4-hydroxy-2,6-dimethylpyrimidine, 6-hydroxy-2,4-dimethylpyrimidine, 2,6-dimethyl-4-pyrimidinol, 4 1h-pyrimidinone, 2,6-dimethyl, 2,6-dimethyl-4-hydroxypyrimidine, 2,6-dimethylpyrimidin-4 3h-one, 2,4-dimethyl-6-oxypyrimidine, t6vm dnj c1 e1
PubChem CID 81098
IUPAC navn 2,6-dimethyl-lH-pyrimidin-4-on
SMIL CC1=CC(=O)N=C(N1)C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 6-Hydroxy-2,4-dimethylpyrimidine
Smeltepunkt 198°C to 200°C
Mængde 5 g
Beilstein 114324
Formel vægt 124.14
Procent renhed 99%