Få mere at vide
6-hydroxy-2,4,5-triaminopyrimidin, sulfat, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 6-Hydroxy-2,4,5-triaminopyrimidine, Sulfate |
| Mængde | 2.5 g |
| InChI formel | InChI=1S/C4H7N5O.H2O4S.H2O/c5-1-2(6)8-4(7)9-3(1)10;1-5(2,3)4;/h5H2,(H5,6,7,8,9,10);(H2,1,2,3,4);1H2 |
| Formel vægt | 257.043 |