missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

6-Hydroxy 2,4,5-Triaminopyrimidine Sulfate, TRC

Artikelnummer. 30403645
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
250 mg
2.5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30403645 250 mg
30399352 2.5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30403645 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCH971210250MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 1603-02-7
Molekylær formel C4 H7 N5 O4 S
Molekylvægt (g/mol) 221.19
Synonym 4-Pyrimidinol, 2,5,6-triamino-, hydrogen sulfate (7CI), 4-Pyrimidinol, 2,5,6-triamino-, hydrogen sulfate (ester) (8CI,9CI)
IUPAC navn (2,5,6-triaminopyrimidin-4-yl) hydrogen sulfate
SMIL Nc1nc(N)c(N)c(OS(=O)(=O)O)n1

Spezifikation

Kemisk navn eller materiale 6-Hydroxy 2,4,5-Triaminopyrimidine sulfate
Mængde 250 mg
InChI formel InChI=1S/C4H7N5O4S/c5-1-2(6)8-4(7)9-3(1)13-14(10,11)12/h5H2,(H,10,11,12)(H4,6,7,8,9)
Formel vægt 221.0219
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.