Få mere at vide
6-Hydroxy-1-tetralon, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15465607
Skift visning
Mængde:
5 g
Pakningsstørrelse:
5g
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15465607 5 g 5g
1 options
Artikelnummer. 15465607 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H32840.06
 Begrænset vare
På lager
CAS: 3470-50-6 | C10H10O2 | 162,188 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 6-Hydroxy-1-tetralone
CAS 3470-50-6
Smeltepunkt 154 °C til 157 °C
Molekylær formel C10H10O2
MDL nummer MFCD00156670
Mængde 5 g
Synonym 6-hydroxy-1-tetralone, 6-hydroxy-3,4-dihydronaphthalen-1 2h-one, 6-hydroxy-3,4-dihydro-1 2h-naphthalenone, 6-hydroxy-1,2,3,4-tetrahydronaphthalen-1-one, 6-hydroxytetralone, 1-tetralon-6-ol, 6-hydroxytetralin-1-one, 2,5-dimethoxy naphthalene, 1 2h-naphthalenone, 3,4-dihydro-6-hydroxy, 6-hydroxy-2,3,4-trihydronaphthalen-1-one
InChI nøgle FNSQPQKPPGALFA-UHFFFAOYSA-N
SMIL C1CC2=C(C=CC(=C2)O)C(=O)C1
IUPAC navn 6-hydroxy-3,4-dihydro-2H-naphthalen-1-on
Molekylvægt (g/mol) 162.188
PubChem CID 4679494
Formel vægt 162.19
Procent renhed 97%
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 6-Hydroxy-1-tetralone
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
Sikkerhedssætning
  • P264-Vask grundigt efter brug.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P312-I tilfælde af ubehag, ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
  • P332+P313-Ved hudirritation: Søg lægehjælp.
  • P337+P313-Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: 6-Hydroxy-1-tetralone