Få mere at vide
6-Hydroxy-1-naphthalenecarboxylic Acid, 98%, BLD Pharm™
Artikelnummer. 30943412
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
5 g
10 g
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
10g
1g
250mg
25g
5g
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
30943412 1 g 1g
30929891 25 g 25g
30934570 5 g 5g
30941094 100 g 100g
30939582 250 mg 250mg
30941096 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Artikelnummer. 30943412 Leverandør BLD Pharm Leverandørnr. BD136561g
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 27-11-2026
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 6-Hydroxy-1-naphthalenecarboxylic Acid
CAS 2437-17-4
Molekylær formel C11H8O3
MDL nummer MFCD00209983
Mængde 1 g
SMIL OC2=CC=C1C(=CC=CC1=C2)C(=O)O
Molekylvægt (g/mol) 188.18
Procent renhed 98%