Få mere at vide
6-Hydroxy-1,4-benzodioxan, TRC
Artikelnummer. 30405603
Skift visning
Mængde:
50 mg
Artikelnummer. Mængde
30405603 50 mg
1 options
Artikelnummer. 30405603 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCH80847550MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 6-Hydroxy-1,4-benzodioxane
CAS 10288-72-9
Molekylær formel C8H8O3
Mængde 50 mg
Synonym 2,3-Dihydro-1,4-benzodioxin-6-ol, 1,4-Benzodioxan-6-ol, 2,3-Dihydro-6-hydroxy-1,4-benzodioxin, 2,3-Dihydrobenzo[b][1,4]dioxin-6-ol
InChI formel InChI=1S/C8H8O3/c9-6-1-2-7-8(5-6)11-4-3-10-7/h1-2,5,9H,3-4H2
SMIL Oc1ccc2OCCOc2c1
IUPAC navn 2,3-dihydro-1,4-benzodioxin-6-ol
Molekylvægt (g/mol) 152.15
Formel vægt 152.0473