Få mere at vide
6-Hydroxy-1,2,3,4-tetrahydroisoquinolin, 97%
Artikelnummer. 15451759
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15451759 250 mg 250mg
15441759 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15451759 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H64512.MD
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 30-11-2026
CAS: 14446-24-3 | C9H11NO | 149,193 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 14446-24-3
Molekylær formel C9H11NO
Molekylvægt (g/mol) 149.193
MDL nummer MFCD01717047
InChI nøgle SCMZIFSYPJICCV-UHFFFAOYSA-N
Synonym 6-hydroxy-1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline, 1,2,3,4-tetrahydro-isoquinolin-6-ol, 1,2,3,4-tetrahydro-6-isoquinolinol, 6-isoquinolinol, 1,2,3,4-tetrahydro, pubchem13941, 6-hydroxytetrahydroisochinolin, ksc376k4j, 6-hydroxy-1,2,3,4-tetrahydro-isoquinoline
PubChem CID 26698
IUPAC navn 1,2,3,4-tetrahydroisoquinolin-6-ol
SMIL C1CNCC2=C1C=C(C=C2)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 6-Hydroxy-1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline
Smeltepunkt 192 °C til 193 °C
Mængde 250 mg
Beilstein 127578
Formel vægt 149.19
Procent renhed 97%
Fysisk form Fast stof
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 6-Hydroxy-1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P312-I tilfælde af ubehag, ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
  • P332+P313-Ved hudirritation: Søg lægehjælp.
  • P337+P313-Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: 6-Hydroxy-1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline