Få mere at vide
6-Hydroxy-[1,1'-biphenyl]-3-yl cyclohexylcarbamate, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | (4-hydroxy-3-phenylphenyl) N-cyclohexylcarbamate |
| CAS | 904672-77-1 |
| Molekylær formel | C19 H21 N O3 |
| Mængde | 250 mg |
| Synonym | 6-Hydroxy-[1,1'-biphenyl]-3-yl cyclohexylcarbamate |
| InChI formel | InChI=1S/C19H21NO3/c21-18-12-11-16(13-17(18)14-7-3-1-4-8-14)23-19(22)20-15-9-5-2-6-10-15/h1,3-4,7-8,11-13,15,21H,2,5-6,9-10H2,(H,20,22) |
| SMIL | Oc1ccc(OC(=O)NC2CCCCC2)cc1c3ccccc3 |
| IUPAC navn | (4-hydroxy-3-phenylphenyl) N-cyclohexylcarbamate |
| Molekylvægt (g/mol) | 311.375 |
| Formel vægt | 311.152 |