missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
6-Hydrazinonicotinic acid, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 6-Hydrazinonicotinic acid |
| CAS | 133081-24-0 |
| Molekylær formel | C6H7N3O2 |
| Mængde | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C6H7N3O2/c7-9-5-2-1-4(3-8-5)6(10)11/h1-3H,7H2,(H,8,9)(H,10,11) |
| SMIL | NNc1ccc(cn1)C(=O)O |
| IUPAC navn | 6-hydrazinylpyridine-3-carboxylic acid |
| Molekylvægt (g/mol) | 153.14 |
| Formel vægt | 153.0538 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?