Få mere at vide
6-Hydrazino-1,3,4-trimethyl-1H-pyrazolo[3,4-b]pyridin, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10798625
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10798625 5 g 5g
10672633 250 mg 250mg
10593032 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 10798625 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. KM02421DE
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Kemiske identifikatorer
CAS 175202-00-3
Molekylær formel C9H13N5
Molekylvægt (g/mol) 191.24
MDL nummer MFCD00067969
InChI nøgle NDFXPLOECYNSHX-UHFFFAOYSA-N
Synonym 6-hydrazino-1,3,4-trimethyl-1h-pyrazolo 3,4-b pyridine, 6-hydrazinyl-1,3,4-trimethyl-1h-pyrazolo 3,4-b pyridine, 6-hydrazinyl-1,3,4-trimethylpyrazolo 3,4-b pyridine, 1,3,4-trimethylpyrazolo 5,4-b pyridine-6-ylhydrazine, 1,3,4-trimethylpyrazolo 3,4-b pyridin-6-yl hydrazine, 1h-pyrazolo 3,4-b pyridine,6-hydrazinyl-1,3,4-trimethyl, 6h-pyrazolo 3,4-b pyridin-6-one, 1,7-dihydro-1,3,4-trimethyl-, hydrazone 9ci
PubChem CID 2778646
IUPAC navn 6-hydrazinyl-1,3,4-trimethyl-1H-pyrazolo[3,4-b]pyridin
SMIL CN1N=C(C)C2=C(C)C=C(NN)N=C12
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 6-Hydrazino-1,3,4-trimethyl-1H-pyrazolo[3,4-b]pyridine
CAS min % 97.0
Analyseprocentområde 97%
Mængde 5 g
Formel vægt 191.24
Procent renhed 97%