Få mere at vide
6-Hydrazino-1,3,4-trimethyl-1H-pyrazolo[3,4-b]pyridin, 97 %, Thermo Scientific™
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 6-Hydrazino-1,3,4-trimethyl-1H-pyrazolo[3,4-b]pyridine |
| CAS min % | 97.0 |
| Analyseprocentområde | 97% |
| Emballage | Ravgul glasflaske |
| Mængde | 1 g |
| Formel vægt | 191.24 |
| Procent renhed | 97% |