Få mere at vide
6-Heptynosyre, TRC
Artikelnummer. 30399640
Skift visning
Mængde:
500 mg
1 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30399640 500 mg
30389615 5 g
30398700 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30399640 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCH265710500MG
 Begrænset vare
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 30964-00-2
Molekylær formel C7H10O2
Molekylvægt (g/mol) 126.15
IUPAC navn Hept-6-ynosyre
SMIL OC(=O)CCCCC#C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 6-Heptynoic Acid
Mængde 500 mg
InChI formel InChI=1S/C7H10O2/c1-2-3-4-5-6-7(8)9/h1H,3-6H2,(H,8,9)
Formel vægt 126.0681