Få mere at vide
6-Heptynoic Acid, TRC
Artikelnummer. 30389615
Skift visning
Mængde:
500 mg
1 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30389615 5 g
30398700 1 g
30399640 500 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30389615 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCH2657105G
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 30964-00-2
Molekylær formel C7H10O2
Molekylvægt (g/mol) 126.15
IUPAC navn hept-6-ynoic acid
SMIL OC(=O)CCCCC#C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 6-Heptynoic Acid
Mængde 5 g
InChI formel InChI=1S/C7H10O2/c1-2-3-4-5-6-7(8)9/h1H,3-6H2,(H,8,9)
Formel vægt 126.0681