Få mere at vide
6-Heptynoic Acid Methyl Ester, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 6-Heptynoic Acid Methyl Ester |
| CAS | 56909-02-5 |
| Molekylær formel | C8H12O2 |
| Mængde | 2.5 g |
| Synonym | Methyl 6-heptynoate |
| InChI formel | InChI=1S/C8H12O2/c1-3-4-5-6-7-8(9)10-2/h1H,4-7H2,2H3 |
| SMIL | COC(=O)CCCCC#C |
| IUPAC navn | methyl hept-6-ynoate |
| Molekylvægt (g/mol) | 140.18 |
| Formel vægt | 140.0837 |