Få mere at vide
6-heptynsyre, 95%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-7035792
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
Artikelnummer. 15470428
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar H53519.03
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 30964-00-2 | C7H10O2 | 126.16 g/mol
6-heptynsyre bruges som en forløber til fremstilling af boradiazaindacener (BODIPY farvestoffer) ved at reagere med oxalylchlorid. Det bruges til at fremstille 4,4-difluor-8-(hept-6-yn)-3,5-di(2-(4-methoxyphenyl))-4-bora-3a,4a-diaza-sindacen ved at reagere med 2-(4-methoxyphenyl)-1H-pyrrol.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
6-heptynsyre bruges som en forløber til fremstilling af boradiazaindacener (BODIPY farvestoffer) ved at reagere med oxalylchlorid. Det bruges til at fremstille 4,4-difluor-8-(hept-6-yn)-3,5-di(2-(4-methoxyphenyl))-4-bora-3a,4a-diaza-sindacen ved at reagere med 2-(4-methoxyphenyl)-1H-pyrrol.
Opløselighed
Blandbar med dimethylformamid.
Bemærkninger
Inkompatibel med oxidationsmidler og baser
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 30964-00-2
Molekylær formel C7H10O2
Molekylvægt (g/mol) 126.16
MDL nummer MFCD00239430
InChI nøgle OFCPMJGTZUVUSM-UHFFFAOYSA-N
Synonym 6-heptynoic acid, 6-heptynoicacid, 6-heptynoic alcohol, ksc222a4l, ofcpmjgtzuvusm-uhfffaoysa
PubChem CID 4377950
IUPAC navn hept-6-ynsyre
SMIL OC(=O)CCCCC#C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 6-Heptynoic acid
Tæthed 0.997
Kogepunkt 93°C to 94°C (1 mmHg)
Flammepunkt 113°C (235°F)
Lineær formel HC≡C(CH2)4CO2H
Brydningsindeks 1.451
Mængde 1 g
FN nummer UN3265
Beilstein 1747024
Opløselighedsinformation Miscible with dimethylformamide.
Formel vægt 126.16
Procent renhed 95%
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 6-Heptynoic acid
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
Faresætning
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Indeholder: 6-Heptynoic acid