Få mere at vide
6-Heptynsyre, 95%
Beskrivelse
6-heptynsyre bruges som en forløber til fremstilling af boradiazaindacener (BODIPY farvestoffer) ved at reagere med oxalylchlorid. Det bruges til at fremstille 4,4-difluor-8-(hept-6-yn)-3,5-di(2-(4-methoxyphenyl))-4-bora-3a,4a-diaza-sindacen ved at reagere med 2-(4-methoxyphenyl)-1H-pyrrol.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
6-heptynsyre bruges som en forløber til fremstilling af boradiazaindacener (BODIPY farvestoffer) ved at reagere med oxalylchlorid. Det bruges til at fremstille 4,4-difluor-8-(hept-6-yn)-3,5-di(2-(4-methoxyphenyl))-4-bora-3a,4a-diaza-sindacen ved at reagere med 2-(4-methoxyphenyl)-1H-pyrrol.
Opløselighed
Blandbar med dimethylformamid.
Bemærkninger
Inkompatibel med oxidationsmidler og baser
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 6-Heptynoic acid |
| Tæthed | 0.997 |
| Kogepunkt | 93 °C til 94 °C (1 mmHg) |
| Flammepunkt | 113 °C (235 °F) |
| Lineær formel | HC≡C(CH2)4CO2H |
| Brydningsindeks | 1.451 |
| Mængde | 25 g |
| FN nummer | UN3265 |
| Beilstein | 1747024 |
| Opløselighedsinformation | Blandet med dimethylformamid. |
| Vis mere |