Få mere at vide
6-Heptyn-1-ol, TRC
Artikelnummer. 30399428
Skift visning
Mængde:
2.5 g
Pakningsstørrelse:
2.5g
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
30399428 2.5 g 2.5g
1 options
Artikelnummer. 30399428 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCH2884002.5G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 6-Heptyn-1-ol
CAS 63478-76-2
Molekylær formel C7H12O
Mængde 2.5 g
Synonym 7-Hydroxyhept-1-yne
InChI formel InChI=1S/C7H12O/c1-2-3-4-5-6-7-8/h1,8H,3-7H2
SMIL OCCCCCC#C
IUPAC navn Hept-6-yn-1-ol
Molekylvægt (g/mol) 112.17
Formel vægt 112.0888