Få mere at vide
6-Heptyn-1-ol, 97%, BLD Pharm™
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 6-Heptyn-1-ol |
| CAS | 63478-76-2 |
| Molekylær formel | C7H12O |
| MDL nummer | MFCD00049198 |
| Mængde | 1 g |
| SMIL | C(CCCCC#C)O |
| Molekylvægt (g/mol) | 112.17 |
| Procent renhed | 97% |