missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

6-Heptyn-1-ol, 95%

Artikelnummer. 15468068
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15468068 5 g 5g
15458068 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 15468068 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H61509.06
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 21-12-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Request Bulk or Custom Format

missing translation for 'validMainframeMsg'

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

CAS: 63478-76-2 | C7H12O | 112,17 g/mol

6-Heptyn-1-ol bruges som reagens i fremstillingen af mange cykliske forbindelser. Det bruges også som mellemprodukt i organisk syntese.

Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .

Anvendelser
6-Heptyn-1-ol anvendes som reagens i fremstillingen af mange cykliske forbindelser. Det bruges også som mellemprodukt i organisk syntese.

Opløselighed
Opløselig i chloroform, dichlormethan og methanol. Lidt opløseligt i vand.

Bemærkninger
Opbevares køligt, tørt i tæt lukket beholder. Opbevares væk fra oxidationsmiddel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 63478-76-2
Molekylær formel C7H12O
Molekylvægt (g/mol) 112.17
MDL nummer MFCD00049198
InChI nøgle BVRCLEXKQNWTDK-UHFFFAOYSA-N
Synonym 6-heptyn-1-ol, 7-hydroxyhept-1-yne, pubchem13080, ho ch2 5c=ch, ksc352m8p
PubChem CID 11007849
IUPAC navn hept-6-yn-1-ol
SMIL OCCCCCC#C

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 6-Heptyn-1-ol
Lineær formel HC≡C(CH2)5OH
Mængde 5 g
Opløselighedsinformation Opløselig i klorform, dichlorothan og methanol. Let opløselig i vand.
Formel vægt 112.17
Procent renhed 95%

RUO– Kun brug til forskning

Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.