Få mere at vide
6-Heptenoic acid, 96%
Artikelnummer. 11387926
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11387926 1 g 1g
11397926 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11387926 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L13144.03
Request Bulk or Custom Format
CAS: 1119-60-4 | C7H12O2 | 128.171 g/mol
6-heptensyre anvendes til fremstilling af 6-(iodmethyl)-hexanolid gennem iod-lactonisering.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
6-heptensyre anvendes til fremstilling af 6-(iodmethyl)-hexanolid gennem iod-lactonisering.
Opløselighed
Blandbar med vand.
Bemærkninger
Inkompatibel med stærke oxidationsmidler, stærke syrer og baser.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1119-60-4
Molekylær formel C7H12O2
Molekylvægt (g/mol) 128.171
MDL nummer MFCD00014382
InChI nøgle RWNJOXUVHRXHSD-UHFFFAOYSA-N
Synonym 6-heptenoic acid, epsilon-heptenoic acid, rarechem al bo 1361, 6-heptenoic acids, hept-6-enoic acids, acmc-20alyp, epsilon-heptenoic acids, 6-heptenoic acid 1g
PubChem CID 70705
ChEBI CHEBI:38363
IUPAC navn hept-6-ensyre
SMIL C=CCCCCC(=O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 6-Heptenoic acid
Smeltepunkt ∼-6°C
Tæthed 0.946
Kogepunkt 222°C to 224°C
Flammepunkt >110°C (230°F)
Lugt Unpleasant
Brydningsindeks 1.439
Mængde 1 g
FN nummer UN3265
Beilstein 1747265
Opløselighedsinformation Miscible with water.
Formel vægt 128.17
Procent renhed 98%
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 6-Heptenoic acid
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
Faresætning
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Hept-6-enoic acid