Få mere at vide
6-Heptenenitril, 96%
Artikelnummer. 11307926
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11307926 1 g 1g
11317926 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11307926 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L13137.03
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 29-09-2026
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 5048-25-9 | C7H11N | 109,17 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 5048-25-9
Molekylær formel C7H11N
Molekylvægt (g/mol) 109.17
MDL nummer MFCD00151804
InChI nøgle ZLWQKLRMIQIHKQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 6-heptenenitrile, 6-cyano-1-hexene, acmc-20alyq
PubChem CID 4140856
IUPAC navn hept-6-enenitril
SMIL C=CCCCCC#N
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 6-Heptenenitrile
Kogepunkt 75 °C til 78 °C (13 mmHg)
Flammepunkt >100 °C (212 °F)
Lineær formel CH2=CH(CH2)4CN
Mængde 1 g
FN nummer UN3276
Beilstein 1740406
Formel vægt 109.17
Procent renhed 97%