Få mere at vide
6-Hepten-3-ol, 99%
Artikelnummer. 11410661
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11410661 5 g 5g
11400661 1 g 1g
11420661 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11410661 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. B20128.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 19781-77-2 | C7H14O | 114.19 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 19781-77-2
Molekylær formel C7H14O
Molekylvægt (g/mol) 114.19
MDL nummer MFCD00046683
InChI nøgle XFXWEAWJVWCOBF-UHFFFAOYNA-N
Synonym 6-hepten-3-ol, 1-hepten-5-ol, allylmethylathylcarbinol, acmc-1c5qc
PubChem CID 140608
IUPAC navn hept-6-en-3-ol
SMIL CCC(O)CCC=C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 6-Hepten-3-ol
Mængde 5 g
FN nummer UN1987
Formel vægt 114.18
Procent renhed 99%