Få mere at vide
6-Hepten-3-ol, 99%
Artikelnummer. 11400661
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11400661 1 g 1g
11410661 5 g 5g
11420661 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11400661 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. B20128.03
Request Bulk or Custom Format
CAS: 19781-77-2 | C7H14O | 114.19 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 19781-77-2
Molekylær formel C7H14O
Molekylvægt (g/mol) 114.19
MDL nummer MFCD00046683
InChI nøgle XFXWEAWJVWCOBF-UHFFFAOYNA-N
Synonym 6-hepten-3-ol, 1-hepten-5-ol, allylmethylathylcarbinol, acmc-1c5qc
PubChem CID 140608
IUPAC navn hept-6-en-3-ol
SMIL CCC(O)CCC=C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 6-Hepten-3-ol
Mængde 1 g
FN nummer UN1987
Formel vægt 114.18
Procent renhed 99%
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 6-Hepten-3-ol
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Brandfarlig væske Kategori 3
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H226-Brandfarlig væske og damp.
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P264-Vask grundigt efter brug.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P312-I tilfælde af ubehag, ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
  • P332+P313-Ved hudirritation: Søg lægehjælp.
  • P337+P313-Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: 6-Hepten-3-ol