Få mere at vide
Justrite™ 6 Gallon Drum
Kapacitet (engelsk):
6 gal.
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
- Drum only
- Holds up to 6 gallons
Tekniske data
Tekniske data
| Kapacitet (engelsk) | 6 gal. |
| Inkluderer | Drum Only |
| Højde (metrisk) | 40 cm |
| Diameter (metrisk) Udvendig | 29.8 mm |