Få mere at vide
6-formyl-2-(methylsulfanyl)nicotinonitril, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10039531
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
5 g
Emballage:
Ravfarvet glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10039531 250 mg Ravfarvet glasflaske 250mg
10495522 1 g Ravfarvet glasflaske 1g
10103624 5 g Ravfarvet glasflaske 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10039531 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. SPB04394CB
Kemiske identifikatorer
CAS 175277-27-7
Molekylær formel C8H6N2OS
Molekylvægt (g/mol) 178.21
MDL nummer MFCD00173824
InChI nøgle UBGVOMZGBKLUOU-UHFFFAOYSA-N
Synonym 6-formyl-2-methylsulfanyl nicotinonitrile, 3-cyano-2-methylthio pyridine-6-carboxaldehyde, 6-formyl-2-methylsulfanyl pyridine-3-carbonitrile, 6-formyl-2-methylthio nicotinonitrile, 6-formyl-2-methylthio pyridine-3-carbonitrile, 6-formyl-2-methylthio-3-pyridinecarbonitrile, 3-pyridinecarbonitrile,6-formyl-2-methylthio, 6-formyl-2-methylsulphanyl nicotinonitrile, 6-formyl-2-methylthiopyridine-3-carbonitrile, 6-formyl-2-methylsulfanyl-pyridine-3-carbonitrile
PubChem CID 2799504
IUPAC navn 6-formyl-2-methylsulfanylpyridin-3-carbonitril
SMIL CSC1=C(C=CC(C=O)=N1)C#N
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 6-Formyl-2-(methylsulfanyl)nicotinonitrile
Analyseprocentområde 97%
Emballage Ravfarvet glasflaske
Mængde 250 mg
Formel vægt 178.21
Procent renhed 97%