Få mere at vide
6-(Fmoc-amino)hexansyre, 98%
Artikelnummer. 15489678
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15489678 25 g 25g
15469678 1 g 1g
15479678 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15489678 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H63148.14
 Begrænset vare
På lager
CAS: 88574-06-5 | C21H23NO4 | 353,418 g/mol
6-(Fmoc-amino)hexansyre er et vigtigt råmateriale og mellemprodukt, der anvendes i organisk syntese, lægemidler, agrokemikalier og farvestoffer.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
6-(Fmoc-amino)hexansyre er et vigtigt råmateriale og mellemprodukt, der anvendes i organisk syntese, farmaceutiske produkter, agrokemikalier og farvestoffer.
Opløselighed Opløselig i 1% eddikesyre
, vand og 1mmol i 2mL DMF klart opløselig.
Bemærkninger Opbevares
i køleskab. Hold beholderen tæt lukket. Opbevares væk fra oxidationsmiddel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 88574-06-5
Molekylær formel C21H23NO4
Molekylvægt (g/mol) 353.418
MDL nummer MFCD00077045
InChI nøgle FPCPONSZWYDXRD-UHFFFAOYSA-N
Synonym fmoc-6-ahx-oh, fmoc-epsilon-acp-oh, n-fmoc-6-aminohexanoic acid, fmoc-, a-acp-oh, 6-9h-fluoren-9-yl methoxy carbonyl amino hexanoic acid, 6-9h-fluoren-9-ylmethoxy carbonyl amino hexanoic acid, 6-9h-fluoren-9-ylmethoxycarbonylamino hexanoic acid, hexanoic acid, 6-9h-fluoren-9-ylmethoxy carbonyl amino
PubChem CID 2756087
IUPAC navn 6-(9H-fluoren-9-ylmethoxycarbonylamino)hexansyre
SMIL C1=CC=C2C(=C1)C(C3=CC=CC=C32)COC(=O)NCCCCCC(=O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 6-(Fmoc-amino)hexanoic acid
Farve Hvid
Lineær formel FmocNH(CH2)5CO2H
Mængde 25 g
Beilstein 5883220
Opløselighedsinformation Opløselig i 1% eddikesyre, vand og 1 mmol i 2 ml DMF klart opløseligt.
Formel vægt 353.41
Procent renhed 98%
Fysisk form Pulver