Få mere at vide
6-Fluorothiochroman-4-one, 97%, BLD Pharm™
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 6-Fluorothiochroman-4-one |
| CAS | 21243-18-5 |
| Molekylær formel | C9H7FOS |
| MDL nummer | MFCD00078488 |
| Mængde | 25 g |
| SMIL | O=C1CCSC2=C1C=C(F)C=C2 |
| Molekylvægt (g/mol) | 182.21 |
| Procent renhed | 97% |