Få mere at vide
6-fluoroquinolin, TRC
Artikelnummer. 30400036
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30400036 1 g
30390494 250 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30400036 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCF5961251G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 12-11-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 6-Fluoroquinoline
CAS 396-30-5
Molekylær formel C9H6FN
Mængde 1 g
InChI formel InChI=1S/C9H6FN/c10-8-3-4-9-7(6-8)2-1-5-11-9/h1-6H
SMIL Fc1ccc2ncccc2c1
IUPAC navn 6-fluoroquinolin
Molekylvægt (g/mol) 147.15
Formel vægt 147.0484