Få mere at vide
6-fluoroquinolin, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 6-Fluoroquinoline |
| CAS | 396-30-5 |
| Molekylær formel | C9H6FN |
| Mængde | 250 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C9H6FN/c10-8-3-4-9-7(6-8)2-1-5-11-9/h1-6H |
| SMIL | Fc1ccc2ncccc2c1 |
| IUPAC navn | 6-fluoroquinolin |
| Molekylvægt (g/mol) | 147.15 |
| Formel vægt | 147.0484 |