Få mere at vide
6-fluoroquinolin, 97%
Artikelnummer. 15417597
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15417597 250 mg 250mg
15497587 1 g 1g
15407597 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15417597 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H35900.MD
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 05-08-2026
CAS: 396-30-5 | C9H6FN | 147,15 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 396-30-5
Molekylær formel C9H6FN
Molekylvægt (g/mol) 147.15
MDL nummer MFCD01685512
InChI nøgle RMDCSDVIVXJELQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym quinoline, 6-fluoro, ccris 2892, 6-fluoroquinolin, 6-fluoro-quinoline, 6-fluoro quinoline, 6-fluoro-quinolinium, 6-fluoroquinoline, acmc-209j6j
PubChem CID 196975
IUPAC navn 6-fluorquinolin
SMIL FC1=CC=C2N=CC=CC2=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 6-Fluoroquinoline
Mængde 250 mg
Formel vægt 147.15
Procent renhed 97%