Få mere at vide
6-Fluoroquinolin-2(1H)-one, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 6-Fluoroquinolin-2(1H)-one |
| CAS | 22614-75-1 |
| Molekylær formel | C9H6FNO |
| Mængde | 250 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C9H6FNO/c10-7-2-3-8-6(5-7)1-4-9(12)11-8/h1-5H,(H,11,12) |
| SMIL | Fc1ccc2NC(=O)C=Cc2c1 |
| Molekylvægt (g/mol) | 163.15 |
| Formel vægt | 163.0433 |