Få mere at vide
6-fluorpyridin-3-boronsyre, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11395649
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11395649 250 mg 250mg
11305659 1 g 1g
11315659 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11395649 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L20387.MD
Request Bulk or Custom Format
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
CAS: 351019-18-6 | C5H5BFNO2 | 140.91 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 351019-18-6
Molekylær formel C5H5BFNO2
Molekylvægt (g/mol) 140.91
MDL nummer MFCD03411559
InChI nøgle OJBYZWHAPXIJID-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-fluoropyridine-5-boronic acid, 2-fluoro-5-pyridylboronic acid, 6-fluoropyridin-3-yl boronic acid, 6-fluoropyridine-3-boronic acid, 2-fluoro-5-pyridineboronic acid, 2-fluoropyridin-5-ylboronic acid, 2-fluoropyridin-5-boronic acid, 6-fluoro-3-pyridinylboronic acid, 6-fluoropyridin-3-yl-3-boronic acid, 6-fluoro-3-pyridineboronic acid
PubChem CID 2783397
IUPAC navn (6-fluorpyridin-3-yl)boronsyre
SMIL OB(O)C1=CC=C(F)N=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 6-Fluoropyridine-3-boronic acid
Smeltepunkt 177°C to 178°C (decomposition)
Mængde 250 mg
Beilstein 8974962
Formel vægt 140.91
Procent renhed 95%