Få mere at vide
6-fluorpyridin-2-carboxylsyre, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11936351 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11936351 1 g 1g
11946351 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11936351 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 436840010
Request Bulk or Custom Format
CAS: 402-69-7 | C6H4FNO2 | 141.10 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 402-69-7
Molekylær formel C6H4FNO2
Molekylvægt (g/mol) 141.10
MDL nummer MFCD02181193
InChI nøgle DIEMCUFYSOEIDU-UHFFFAOYSA-N
Synonym 6-fluoropicolinic acid, 2-fluoropyridine-6-carboxylic acid, 6-fluoro-2-pyridinecarboxylic acid, 2-fluoro-6-pyridinecarboxylic acid, 2-fluoro-6-carboxypyridine, 6-fluoro-pyridine-2-carboxylic acid, 2-pyridinecarboxylic acid, 6-fluoro, 6-fluor-2-pyridincarbons, pubchem13570, 6-fluoro picolinic acid
PubChem CID 226027
IUPAC navn 6-fluorpyridin-2-carboxylsyre
SMIL OC(=O)C1=CC=CC(F)=N1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 6-Fluoropyridine-2-carboxylic acid
CAS min % 96.0
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 138.4°C to 141.1°C
Farve Brun til hvid
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 96% min. (HPLC)
Emballage Glasflaske
Mængde 1 g
Formel vægt 141.1
Procent renhed 97%
Fysisk form Crystalline Powder or Powder
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 6-Fluoropyridine-2-carboxylic acid, 97%
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H315-Forårsager hudirritation.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.