Få mere at vide
6-Fluoronicotinic Acid, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 6-Fluoronicotinic Acid |
| CAS | 403-45-2 |
| Molekylær formel | C6 H4 F N O2 |
| Mængde | 10 g |
| InChI formel | InChI=1S/C6H4FNO2/c7-5-2-1-4(3-8-5)6(9)10/h1-3H,(H,9,10) |
| SMIL | OC(=O)c1ccc(F)nc1 |
| IUPAC navn | 6-fluoropyridine-3-carboxylic acid |
| Molekylvægt (g/mol) | 141.1 |
| Formel vægt | 141.023 |