Få mere at vide
6-Fluoronicotinsyre, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15411308
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15411308 1 g 1g
15421308 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15411308 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H55147.03
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Alfa Aesar 6-Fluoronicotinsyre, 97%, Mængde: 1g, Smeltepunkt: 144°C til 148°C, Molekylvægt: 141.101, Procent renhed: 97%, CAS: 403-45-2, Formelvægt: 141.1, Sundhedsfare-133H105-133H105
Det bruges som et farmaceutisk mellemprodukt.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser Det bruges som et farmaceutisk mellemprodukt
.
Bemærkninger
Opbevares ved stuetemperatur med passende ventilation. Holdes væk fra oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 403-45-2
Molekylær formel C6H4FNO2
Molekylvægt (g/mol) 141.10
MDL nummer MFCD01859863
InChI nøgle UJDLCTNVHJEBDG-UHFFFAOYSA-N
Synonym 6-fluoronicotinic acid, 2-fluoropyridine-5-carboxylic acid, 6-fluoro-3-pyridinecarboxylic acid, 2-fluoro-5-carboxypyridine, 2-fluoro-5-pyridinecarboxylic acid, 3-carboxy-6-fluoropyridine, 3-pyridinecarboxylic acid, 6-fluoro, 6-fluoro-nicotinic acid, 6-fluoronicotinc acid, 2-fluoro-5-pyridine carboxylic acid
PubChem CID 242819
IUPAC navn 6-fluorpyridin-3-carboxylsyre
SMIL OC(=O)C1=CC=C(F)N=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 6-Fluoronicotinic acid
Smeltepunkt 144°C to 148°C
Mængde 1 g
Formel vægt 141.1
Procent renhed 97%