Få mere at vide
6-fluorindol, 98%
Artikelnummer. 10566071 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
5 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10566071 250 mg Glasflaske 250mg
10123871 1 g Glasflaske 1g
10721175 5 g Glasflaske 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10566071 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 342512500
 Begrænset vare
På lager
CAS: 399-51-9 | C8H6FN | 135,14 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 399-51-9
Molekylær formel C8H6FN
Molekylvægt (g/mol) 135.14
MDL nummer MFCD00056933
InChI nøgle YYFFEPUCAKVRJX-UHFFFAOYSA-N
Synonym 6-fluoroindole, 1h-indole, 6-fluoro, 6-fluoro indole, 6-fluoroindol, 6-fluoro-indole, pubchem1682, acmc-1cty0, ksc222e4t, 6-fluoroindole 1g
PubChem CID 351278
IUPAC navn 6-fluor-lH-indol
SMIL FC1=CC=C2C=CNC2=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 6-Fluoroindole
CAS min % 97.5
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 72°C to 77°C
Farve Beige til Brun
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 98%
Emballage Glasflaske
Mængde 250 mg
Opløselighedsinformation Solubility in water: insoluble in water
Formel vægt 135.14
Procent renhed 98%
Fysisk form Krystallinsk pulver
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 6-Fluoroindole
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H315-Forårsager hudirritation.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.