Få mere at vide
6-fluorindol, 98%
Artikelnummer. 11460498
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11460498 25 g 25g
11440498 1 g 1g
11450498 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11460498 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. B24633.14
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 04-11-2026
CAS: 399-51-9 | C8H6FN | 135,14 g/mol
6-Fluoroindol fungerer som et reagens i syntesen af tryptophan-dioxygenase-hæmmere pyridyl-ethenyl-indoler, som fungerer som en potentiel anticancer-immunomodulator. Det bruges også som et svampedræbende og antibakterielt middel. Yderligere tjener det som en potent selektiv serotoningenoptagelseshæmmer. Ud over dette bruges det som en hæmmer af HIV-1 tilknytning.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
6-Fluoroindol fungerer som et reagens i syntesen af tryptofan dioxygenase-hæmmere pyridyl-ethenyl-indoler, som fungerer som en potentiel anticancer-immunomodulator. Det bruges også som et svampedræbende og antibakterielt middel. Yderligere tjener det som en potent selektiv serotoningenoptagelseshæmmer. Ud over dette bruges det som en hæmmer af HIV-1 tilknytning.
Opløselighed Uopløseligt i
vand.
Noter
Lysfølsom. Opbevares på et køligt sted. Uforeneligt med stærke oxidationsmidler, stærke reduktionsmidler, stærke syrer og stærke baser.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 399-51-9
Molekylær formel C8H6FN
Molekylvægt (g/mol) 135.14
MDL nummer MFCD00056933
InChI nøgle YYFFEPUCAKVRJX-UHFFFAOYSA-N
Synonym 6-fluoroindole, 1h-indole, 6-fluoro, 6-fluoro indole, 6-fluoroindol, 6-fluoro-indole, pubchem1682, acmc-1cty0, ksc222e4t, 6-fluoroindole 1g
PubChem CID 351278
IUPAC navn 6-fluor-lH-indol
SMIL FC1=CC=C2C=CNC2=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 6-Fluoroindole
Smeltepunkt 74 °C til 77 °C
Mængde 25 g
Beilstein 112192
Følsomhed Lysfølsom
Opløselighedsinformation Uopløselig i vand.
Formel vægt 135.14
Procent renhed 98%