Få mere at vide
6-Fluorochromon, 97%
Artikelnummer. 15434567
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15434567 5 g 5g
15424567 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15434567 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H31907.06
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 26-11-2026
CAS: 105300-38-7 | C9H5FO2 | 164,135 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 105300-38-7
Molekylær formel C9H5FO2
Molekylvægt (g/mol) 164.135
MDL nummer MFCD03094002
InChI nøgle WHIGSYZUTMYUAX-UHFFFAOYSA-N
Synonym 6-fluorochromone, 6-fluoro-4h-chromen-4-one, 6-fluoro-4h-1-benzopyran-4-one, 4h-1-benzopyran-4-one,6-fluoro, acmc-20ebjx, 6-fluoranylchromen-4-one, 6-fluoro-1-benzopyran-4-one, 6-fluoro-4-oxo-4h-1-benzopyran
PubChem CID 688892
IUPAC navn 6-fluorchromen-4-on
SMIL C1=CC2=C(C=C1F)C(=O)C=CO2
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 6-Fluorochromone
Smeltepunkt 166 °C til 169 °C
Mængde 5 g
Formel vægt 164.14
Procent renhed 97%