Få mere at vide
6-Fluorochromon, 97%
Beskrivelse
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 6-Fluorochromone |
| Smeltepunkt | 166°C to 169°C |
| Mængde | 1 g |
| Formel vægt | 164.14 |
| Procent renhed | 97% |