Få mere at vide
6-Fluorochromone-2-carboxylic acid, 97%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 15455467
Skift visning
Mængde:
1 g
Pakningsstørrelse:
1g
Artikelnummer. Mængde unitSize
15455467 1 g 1g
1 options
Artikelnummer. 15455467 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H32714.03
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 6-Fluorochromone-2-carboxylic acid
CAS 99199-59-4
Smeltepunkt 257°C to 259°C
Molekylær formel C10H5FO4
MDL nummer MFCD03070543
Mængde 1 g
Synonym 6-fluorochromone-2-carboxylic acid, 6-fluoro-4-oxo-4h-chromene-2-carboxylic acid, 6-fluoro-4-oxo-4h-1-benzopyran-2-carboxylic acid, 6-fluoro-4-oxo-1-benzopyran-2-carboxylic acid, 6-fluoro-4-oxo-chromene-2-carboxylic acid, 4h-1-benzopyran-2-carboxylic acid, 6-fluoro-4-oxo, 6-fluorochromone-2-carboxylicacid, pubchem9710, acmc-209sbz
InChI nøgle JZJYDFADRMBXAW-UHFFFAOYSA-N
SMIL C1=CC2=C(C=C1F)C(=O)C=C(O2)C(=O)O
IUPAC navn 6-fluoro-4-oxochromene-2-carboxylic acid
Molekylvægt (g/mol) 208.144
PubChem CID 4096046
Formel vægt 208.15
Procent renhed 97%