Få mere at vide
6-Fluorochroman-4-one, 98%, BLD Pharm™
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 6-Fluorochroman-4-one |
| CAS | 66892-34-0 |
| Molekylær formel | C9H7FO2 |
| MDL nummer | MFCD00038654 |
| Mængde | 25 g |
| SMIL | O=C1CCOC2=C1C=C(F)C=C2 |
| Molekylvægt (g/mol) | 166.15 |
| Procent renhed | 98% |