Få mere at vide
6-Fluoro L-DOPA Hydrobromide Salt, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 6-Fluoro-L-dopa hydrobromide |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| Mængde | 10 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C9H10FNO4.BrH/c10-5-3-8(13)7(12)2-4(5)1-6(11)9(14)15;/h2-3,6,12-13H,1,11H2,(H,14,15);1H/t6-;/m0./s1 |
| Formel vægt | 294.9855 |
| Procent renhed | >95% |