missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
6-Fluoro-8-Quinolinesulfonyl Chloride, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 6-Fluoro-8-Quinolinesulfonyl Chloride |
| CAS | 1016515-89-1 |
| Molekylær formel | C9H5ClFNO2S |
| Mængde | 250 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C9H5ClFNO2S/c10-15(13,14)8-5-7(11)4-6-2-1-3-12-9(6)8/h1-5H |
| SMIL | O=S(=O)(Cl)C1=CC(F)=CC2=CC=CN=C21 |
| IUPAC navn | 6-fluoroquinoline-8-sulfonyl chloride |
| Molekylvægt (g/mol) | 245.66 |
| Formel vægt | 244.97 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?