Få mere at vide
6-fluor-4H-1,3-benzodioxin-8-carboxylsyre, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10481664
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
10 g
Pakningsstørrelse:
10g
1g
250mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
10481664 10 g 10g
10631093 250 mg 250mg
10641093 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10481664 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. CC01901EA
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Kemiske identifikatorer
CAS 321309-28-8
Molekylær formel C9H7FO4
Molekylvægt (g/mol) 198.149
MDL nummer MFCD02681981
InChI nøgle HWBALMSPYAUMMB-UHFFFAOYSA-N
Synonym 6-fluoro-4h-benzo 1,3 dioxine-8-carboxylic acid, 6-fluoro-2,4-dihydro-1,3-benzodioxine-8-carboxylic acid, 6-fluoro-4h-benzo d 1,3 dioxine-8-carboxylic acid, 6-fluoro-4h-1,3-benzodioxin-8-carboxylic acid, 8-carboxy-6-fluoro-4h-1,3-benzodioxine, 6-fluoro-1,3-benzodioxene-8-carboxylic acid, 4h-1,3-benzodioxin-8-carboxylicacid, 6-fluoro, 6-fluoranyl-4h-1,3-benzodioxine-8-carboxylic acid, 6-fluoro-2h,4h-benzo e 1,3-dioxane-8-carboxylic acid, fbg
PubChem CID 2779901
IUPAC navn 6-fluor-4H-1,3-benzodioxin-8-carboxylsyre
SMIL C1C2=C(C(=CC(=C2)F)C(=O)O)OCO1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 6-Fluoro-4H-1, 3-benzodioxine-8-carboxylic acid
CAS min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analyseprocentområde 97%
Mængde 10 g
Formel vægt 198.15
Procent renhed 97%