Få mere at vide
(6-fluor-4h-1,3-benzodioxin-8-yl)methylaminhydrochlorid, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10157622
Skift visning
Mængde:
1 g
Emballage:
Ravfarvet glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10157622 1 g Ravfarvet glasflaske 1g
1 options
Artikelnummer. 10157622 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. CC01963DA
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 02-12-2026
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale (6-Fluoro-4H-1, 3-benzodioxin-8-yl)methylamine hydrochloride
CAS 859833-12-8
Analyseprocentområde 97%
Emballage Ravfarvet glasflaske
Molekylær formel C9H11ClFNO2
MDL nummer MFCD07772790
Mængde 1 g
Synonym 6-fluoro-4h-1,3-benzodioxin-8-yl methylamine hydrochloride, 6-fluoro-2,4-dihydro-1,3-benzodioxin-8-yl methanamine hydrochloride, 1-6-fluoro-2,4-dihydro-1,3-benzodioxin-8-yl methanamine hydrochloride, 6-fluoro-4h-1,3-benzodioxin-8-yl methanamine;hydrochloride, 6-fluoro-2h,4h-benzo e 1,3-dioxan-8-yl methylamine, chloride, 1-6-fluoro-2h,4h-1,3-benzodioxin-8-yl methanamine-hydrogen chloride 1/1
InChI nøgle FBHYQVQESWEYTE-UHFFFAOYSA-N
SMIL C1C2=CC(=CC(=C2OCO1)CN)F.Cl
IUPAC navn (6-fluor-4H-1,3-benzodioxin-8-yl)methanamin;hydrochlorid
Molekylvægt (g/mol) 219.64
PubChem CID 18525698
Formel vægt 219.64
Procent renhed 97%