Få mere at vide
(6-fluor-4H-1,3-benzodioxin-8-yl)methanol, 90 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10150822
Skift visning
Mængde:
1 g
Emballage:
Ravfarvet glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10150822 1 g Ravfarvet glasflaske 1g
1 options
Artikelnummer. 10150822 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. CC01909DA
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 02-12-2026
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale (6-Fluoro-4H-1, 3-benzodioxin-8-yl)methanol
CAS 306934-89-4
CAS min % 89.5
CAS Max % 100.0
Analyseprocentområde 90%
Emballage Ravfarvet glasflaske
Molekylær formel C9H9FO3
MDL nummer MFCD02677744
Mængde 1 g
Synonym 6-fluoro-4h-1,3-benzodioxin-8-yl methanol, 6-fluoro-4h-benzo d 1,3 dioxin-8-yl methanol, 6-fluoro-2,4-dihydro-1,3-benzodioxin-8-yl methanol, 4h-1,3-benzodioxin-8-methanol,6-fluoro, 6-fluoranyl-4h-1,3-benzodioxin-8-yl methanol, 6-fluoro-8-hydroxymethyl-4h-1,3-benzodioxine, 6-fluoro-2h,4h-benzo e 1,3-dioxan-8-yl methan-1-ol
InChI nøgle YLADDVZIEBXWQU-UHFFFAOYSA-N
SMIL C1C2=CC(=CC(=C2OCO1)CO)F
IUPAC navn (6-fluor-4H-1,3-benzodioxin-8-yl)methanol
Molekylvægt (g/mol) 184.166
PubChem CID 2779909
Formel vægt 184.17
Procent renhed 90%