Få mere at vide
6-Fluoro-4-oxo-1,4-dihydroquinoline-3-carboxylic Acid, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 6-Fluoro-4-oxo-1,4-dihydroquinoline-3-carboxylic Acid |
| CAS | 117685-48-0 |
| Molekylær formel | C10H6NO3F |
| Mængde | 250 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C10H6FNO3/c11-5-1-2-8-6(3-5)9(13)7(4-12-8)10(14)15/h1-4H,(H,12,13)(H,14,15) |
| SMIL | OC(=O)C1=CNc2ccc(F)cc2C1=O |
| Molekylvægt (g/mol) | 207.16 |
| Formel vægt | 207.0332 |