Få mere at vide
6-Fluoro-3-pyridinylboronic acid, 97%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10674735 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Emballage:
Glass bottle
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10674735 5 g Glass bottle 5g
10031304 1 g Glass bottle 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10674735 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 397160050
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Kemiske identifikatorer
CAS 351019-18-6
Molekylær formel C5H5BFNO2
Molekylvægt (g/mol) 140.91
MDL nummer MFCD03411559
InChI nøgle OJBYZWHAPXIJID-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-fluoropyridine-5-boronic acid, 2-fluoro-5-pyridylboronic acid, 6-fluoropyridin-3-yl boronic acid, 6-fluoropyridine-3-boronic acid, 2-fluoro-5-pyridineboronic acid, 2-fluoropyridin-5-ylboronic acid, 2-fluoropyridin-5-boronic acid, 6-fluoro-3-pyridinylboronic acid, 6-fluoropyridin-3-yl-3-boronic acid, 6-fluoro-3-pyridineboronic acid
PubChem CID 2783397
IUPAC navn (6-fluoropyridin-3-yl)boronic acid
SMIL OB(O)C1=CC=C(F)N=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 6-Fluoro-3-pyridinylboronic acid
CAS min % 96.0
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 172.0°C to 176.0°C
Analyseprocentområde 97%
Emballage Glass bottle
Mængde 5 g
Formel vægt 140.91
Procent renhed 97%
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 2-Fluoropyridine-5-boronic acid
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.